5-(Trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Diamino-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC51080-100MG PC51080-1G PC51080-250MG
APOSPC51080-100MGEA 144 EUR InStock
APOSPC51080-100MG APOSPC51080-1G APOSPC51080-250MG
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine 98%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine
Formule: C₆H₆F₃N₃
MW: 177,127 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10696252
Numéro CAS: 107867-51-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité