N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC512024-1G PC512024-250MG PC512024-5G
APOSPC512024-1GEA 209 EUR InStock
APOSPC512024-1G APOSPC512024-250MG APOSPC512024-5G
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₄FN·ClH
MW: 215,695 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12197062
Numéro CAS: 1170249-65-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité