N-[(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC512029-1G PC512029-250MG
APOSPC512029-1GEA 174 EUR InStock
APOSPC512029-1G APOSPC512029-250MG
N-[(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₄FN·ClH
MW: 215,695 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32066863
Numéro CAS: 1704977-00-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité