2-(Difluoromethyl)isonicotinaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Difluoromethyl)-4-formylpyridine, 2-(Difluoromethyl)pyridine-4-carboxaldehyde
PC51203-1G PC51203-250MG PC51203-100MG
APOSPC51203-1GEA 1200 EUR InStock
APOSPC51203-1G APOSPC51203-250MG APOSPC51203-100MG
2-(Difluoromethyl)isonicotinaldehyde
2-(Difluoromethyl)isonicotinaldehyde
Formule: C₇H₅F₂NO
MW: 157,118 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18256101
Numéro CAS: 1211540-67-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité