2-(Difluoromethyl)-4-(hydroxymethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC51207-1G PC51207-250MG
APOSPC51207-1GEA 579 EUR InStock
APOSPC51207-1G APOSPC51207-250MG
2-(Difluoromethyl)-4-(hydroxymethyl)pyridine
2-(Difluoromethyl)-4-(hydroxymethyl)pyridine
Formule: C₇H₇F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23701109
Numéro CAS: 1428532-80-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité