5-Amino-2-fluorobenzamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC5125-5G PC5125-100G PC5125-25G
APOSPC5125-5GEA 120 EUR InStock
APOSPC5125-5G APOSPC5125-100G APOSPC5125-25G
5-Amino-2-fluorobenzamide 95%
5-Amino-2-fluorobenzamide
Formule: C₇H₇FN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094256
Numéro CAS: 518057-72-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité