6-(2-Fluoropyridin-3-yl)-9-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-9H-purine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC51363-1G PC51363-250MG
APOSPC51363-1GEA 246 EUR InStock
APOSPC51363-1G APOSPC51363-250MG
6-(2-Fluoropyridin-3-yl)-9-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-9H-purine
6-(2-Fluoropyridin-3-yl)-9-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-9H-purine
Can be used to prepare inhibitors of PI3 kinase and/or mTOR and phosphodiesterase 10 inhibitors.
Formule: C₁₅H₁₄FN₅O
MW: 299,303 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28402162
Numéro CAS: 1093101-52-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité