4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-β,β,β-trifluorophenetole
PC5198-1G PC5198-5G
APOSPC5198-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSPC5198-1G APOSPC5198-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline 98%
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline
Formule: C₈H₈F₃NO
MW: 191,15 g/mol
Point de fusion: 63…66 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077606
Numéro CAS: 57946-61-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité