2-Fluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Chlorosulphonyl)-3-fluoroanisole
PC52062-1G PC52062-250MG
APOSPC52062-1GEA 328 EUR InStock
APOSPC52062-1G APOSPC52062-250MG
2-Fluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride, tech
2-Fluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆ClFO₃S
MW: 224,637 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12922637
Numéro CAS: 1176126-31-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité