Butyl-[1-(2-chloro-6-fluorophenyl)methylidine]amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520625-10G PC520625-50G
APOSPC520625-10GEA 170 EUR InStock
APOSPC520625-10G APOSPC520625-50G
Butyl-[1-(2-chloro-6-fluorophenyl)methylidine]amine 97%
Butyl-[1-(2-chloro-6-fluorophenyl)methylidine]amine
Formule: C₁₁H₁₃ClFN
MW: 213,679 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699103
Numéro CAS: 945408-07-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité