2-Bromo-4-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520646-1G
APOSPC520646-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSPC520646-1G
2-Bromo-4-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Bromo-4-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃BrClF₃O
MW: 275,45 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847191
Numéro CAS: 1260810-00-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité