4,4-Difluoro-1-methylpiperidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520679-1G PC520679-5G
APOSPC520679-1GEA 123 EUR InStock
APOSPC520679-1G APOSPC520679-5G
4,4-Difluoro-1-methylpiperidine 97%
4,4-Difluoro-1-methylpiperidine
Formule: C₆H₁₁F₂N
MW: 135,155 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546945
Numéro CAS: 1186194-60-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité