4-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Fluoro-2-methoxybenzene-1-sulphonyl chloride, 2-(Chlorosulphonyl)-5-fluoroanisole
PC52070-1G PC52070-250MG
APOSPC52070-1GEA 899 EUR InStock
APOSPC52070-1G APOSPC52070-250MG
4-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
4-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆ClFO₃S
MW: 224,637 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185596
Numéro CAS: 1214377-19-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité