2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Dichloro-5-fluoronicotinaldehyde
PC520715-10G PC520715-1G PC520715-5G
APOSPC520715-10GEA 1630 EUR InStock
APOSPC520715-10G APOSPC520715-1G APOSPC520715-5G
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde 97%
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde
Formule: C₆H₂Cl₂FNO
MW: 193,991 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15528788
Numéro CAS: 1260758-33-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité