3-(Trifluoromethyl)pyridazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520717-10G PC520717-1G PC520717-5G
APOSPC520717-10GEA 1520 EUR InStock
APOSPC520717-10G APOSPC520717-1G APOSPC520717-5G
3-(Trifluoromethyl)pyridazine 97%
3-(Trifluoromethyl)pyridazine
Formule: C₅H₃F₃N₂
MW: 148,086 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16140190
Numéro CAS: 132537-43-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité