L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Ethyl 4-(1,1-difluoroethyl)benzoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520777-1G PC520777-5G
APOSPC520777-1GEA 245 EUR InStock
APOSPC520777-1G APOSPC520777-5G
Ethyl 4-(1,1-difluoroethyl)benzoate 97%
Ethyl 4-(1,1-difluoroethyl)benzoate
Formule: C₁₁H₁₂F₂O₂
MW: 214.209 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22683249
Numéro CAS: 55805-23-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité