Methyl 4-fluoro-3-morpholinosulphonyl-benzothiophene-2-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520812-1G PC520812-250MG PC520812-500MG
APOSPC520812-1GEA 815 EUR InStock
APOSPC520812-1G APOSPC520812-250MG APOSPC520812-500MG
Methyl 4-fluoro-3-morpholinosulphonyl-benzothiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 4-fluoro-3-morpholinosulphonyl-benzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₄FNO₅S₂
MW: 359,393 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09981086
Numéro CAS: 946300-74-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité