2-Amino-1-(4-fluoro-3-methyl-phenyl)-ethanone monohydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520813-1G PC520813-250MG PC520813-500MG
APOSPC520813-1GEA 582 EUR InStock
APOSPC520813-1G APOSPC520813-250MG APOSPC520813-500MG
2-Amino-1-(4-fluoro-3-methyl-phenyl)-ethanone monohydrochloride 95%
2-Amino-1-(4-fluoro-3-methyl-phenyl)-ethanone monohydrochloride
Formule: C₉H₁₀FNO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226358
Numéro CAS: 1177342-31-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité