2-Amino-3-(trifluoromethoxy)propionic acid hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520821-250MG PC520821-500MG
APOSPC520821-250MGEA 861 EUR InStock
APOSPC520821-250MG APOSPC520821-500MG
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)propionic acid hydrochloride 97%
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)propionic acid hydrochloride
Formule: C₄H₆F₃NO₃
MW: 173,091 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17677130
Numéro CAS: 1301738-59-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité