(3R)-3-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520826-1G PC520826-500MG PC520826-100MG PC520826-250MG
APOSPC520826-1GEA 517 EUR InStock
APOSPC520826-1G APOSPC520826-500MG APOSPC520826-100MG APOSPC520826-250MG
(3R)-3-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
(3R)-3-(Trifluoromethyl)piperidine
Formule: C₆H₁₀F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22989486
Numéro CAS: 1282530-77-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité