4-(4-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC52097-1G PC52097-25G PC52097-5G
APOSPC52097-1GEA 139 EUR InStock
APOSPC52097-1G APOSPC52097-25G APOSPC52097-5G
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₆FN·ClH
MW: 229,723 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03840140
Numéro CAS: 92822-03-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité