4-Fluoro-3-iodo-2-methoxypyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC52155-1G PC52155-250MG PC52155-5G
APOSPC52155-1GEA 632 EUR InStock
APOSPC52155-1G APOSPC52155-250MG APOSPC52155-5G
4-Fluoro-3-iodo-2-methoxypyridine 95%
4-Fluoro-3-iodo-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₅FINO
MW: 253,013 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28796405
Numéro CAS: 1806345-85-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité