5-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC52159-1G PC52159-250MG
APOSPC52159-1GEA 203 EUR InStock
APOSPC52159-1G APOSPC52159-250MG
5-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
5-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
Formule: C₈H₅F₃N₂O
MW: 202,133 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847114
Numéro CAS: 868271-14-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité