3-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC52178-1G PC52178-250MG PC52178-5G
APOSPC52178-1GEA 522 EUR InStock
APOSPC52178-1G APOSPC52178-250MG APOSPC52178-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
3-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
Formule: C₇H₃BrF₄
MW: 242,996 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28737886
Numéro CAS: 1804408-83-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité