5-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC52179-1G PC52179-250MG
APOSPC52179-1GEA 522 EUR InStock
APOSPC52179-1G APOSPC52179-250MG
5-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
5-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
Formule: C₇H₃BrF₄
MW: 242,996 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28737893
Numéro CAS: 1804408-88-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité