4-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Iodo-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzene, 2-iodo-5-(trifluoromethyl)anisole
PC52196-1G PC52196-250MG PC52196-5G
APOSPC52196-1GEA 58 EUR InStock
APOSPC52196-1G APOSPC52196-250MG APOSPC52196-5G
4-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride 95%
4-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride
Formule: C₈H₆F₃IO
MW: 302,032 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398114
Numéro CAS: 1261752-45-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité