Ethyl 2-bromo-4,4-difluoro-3-oxobutanoate, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC52197-1G PC52197-250MG
APOSPC52197-1GEA 429 EUR InStock
APOSPC52197-1G APOSPC52197-250MG
Ethyl 2-bromo-4,4-difluoro-3-oxobutanoate, grade Technique
Ethyl 2-bromo-4,4-difluoro-3-oxobutanoate
Formule: C₆H₇BrF₂O₃
MW: 245,019 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27940538
Numéro CAS: 660840-16-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité