4-Bromo-2-chloro-3-fluoroacetophenone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC52205-1G PC52205-250MG
APOSPC52205-1GEA 560 EUR InStock
APOSPC52205-1G APOSPC52205-250MG
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroacetophenone 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrClFO
MW: 251,48 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32695906
Numéro CAS: 1898158-31-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité