4-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)-1H-1,2,4-triazol-5-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC52210-1G PC52210-250MG
APOSPC52210-1GEA 575 EUR InStock
APOSPC52210-1G APOSPC52210-250MG
4-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)-1H-1,2,4-triazol-5-one
4-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)-1H-1,2,4-triazol-5-one
Formule: C₈H₅BrFN₃O
MW: 258,047 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30310500
Numéro CAS: 1696800-61-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité