2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC52221-1G
APOSPC52221-1GEA 306 EUR InStock
APOSPC52221-1G
2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanol
2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₇F₃O
MW: 176,136 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16618132
Numéro CAS: 2546-44-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité