6-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC52227-1G PC52227-250MG
APOSPC52227-1GEA 654 EUR InStock
APOSPC52227-1G APOSPC52227-250MG
6-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
6-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formule: C₉H₅F₄N
MW: 203,136 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264122
Numéro CAS: 932014-36-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité