3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC52453-1G PC52453-250MG PC52453-5G
APOSPC52453-1GEA 277 EUR InStock
APOSPC52453-1G APOSPC52453-250MG APOSPC52453-5G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrClFO
MW: 239,469 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29036613
Numéro CAS: 1809161-65-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité