4-Bromo-2-fluoro-1-phenoxybenzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-3-fluoro-4-phenoxybenzene
PC52476-1G PC52476-5G
APOSPC52476-1GEA 132 EUR InStock
APOSPC52476-1G APOSPC52476-5G
4-Bromo-2-fluoro-1-phenoxybenzene 98%
4-Bromo-2-fluoro-1-phenoxybenzene
Formule: C₁₂H₈BrFO
MW: 267,094 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 230961-77-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité