2-Ethyl-1,3-difluorobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Ethyl-2,6-difluorobenzene
PC52477-10G PC52477-1G PC52477-5G
APOSPC52477-10GEA 574 EUR InStock
APOSPC52477-10G APOSPC52477-1G APOSPC52477-5G
2-Ethyl-1,3-difluorobenzene 95%
2-Ethyl-1,3-difluorobenzene
Formule: C₈H₈F₂
MW: 142,146 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00474555
Numéro CAS: 83484-01-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité