2,3-Difluoro-5-ethoxytoluene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Ethoxy-1,2-difluoro-3-methylbenzene
PC52479-1G PC52479-5G
APOSPC52479-1GEA 132 EUR InStock
APOSPC52479-1G APOSPC52479-5G
2,3-Difluoro-5-ethoxytoluene 97%
2,3-Difluoro-5-ethoxytoluene
Formule: C₉H₁₀F₂O
MW: 172,172 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28788825
Numéro CAS: 1803790-28-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité