Boc-(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-3-tert-Butoxycarbonylamino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
PC530012-1G PC530012-5G
APOSPC530012-1GEA 97.3 EUR InStock
APOSPC530012-1G APOSPC530012-5G
Boc-(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid 97%
Boc-(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
Formule: C₁₄H₁₈FNO₄
MW: 283,295 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427956
Numéro CAS: 500789-04-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité