4-Trifluoromethylphenethyl bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC530024-10G PC530024-1G PC530024-5G
APOSPC530024-10GEA 786 EUR InStock
APOSPC530024-10G APOSPC530024-1G APOSPC530024-5G
4-Trifluoromethylphenethyl bromide 97%
4-Trifluoromethylphenethyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃
Densité: 1.499 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10567022
Numéro CAS: 130365-87-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité