b-Amino-3-fluorobenzenepropanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC530044-1G PC530044-250MG PC530044-500MG
APOSPC530044-1GEA 783 EUR InStock
APOSPC530044-1G APOSPC530044-250MG APOSPC530044-500MG
b-Amino-3-fluorobenzenepropanol 97%
b-Amino-3-fluorobenzenepropanol
Formule: C₉H₁₂FNO
MW: 169,196 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09744986
Numéro CAS: 35373-68-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité