b-Amino-4-fluorobenzenepropanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC530045-1G PC530045-250MG PC530045-500MG
APOSPC530045-1GEA 783 EUR InStock
APOSPC530045-1G APOSPC530045-250MG APOSPC530045-500MG
b-Amino-4-fluorobenzenepropanol 97%
b-Amino-4-fluorobenzenepropanol
Formule: C₉H₁₂FNO
MW: 169,196 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01697331
Numéro CAS: 35373-69-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité