3-Fluoro-4-[4-(Boc-amino)piperidino]aniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC530054-1G PC530054-250MG PC530054-500MG
APOSPC530054-1GEA 163 EUR InStock
APOSPC530054-1G APOSPC530054-250MG APOSPC530054-500MG
3-Fluoro-4-[4-(Boc-amino)piperidino]aniline 97%
3-Fluoro-4-[4-(Boc-amino)piperidino]aniline
Formule: C₁₆H₂₄FN₃O₂
MW: 309,379 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23701381
Numéro CAS: 1000053-23-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité