3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline, N-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-N-(tert-butoxycarbonyl)-2-chloro-6-fluoroaniline, tert-Butyl (3-bromo-2-chloro-6-fluorophenyl)carbamate
PC53026-1G PC53026-5G
APOSPC53026-1GEA 360 EUR InStock
APOSPC53026-1G APOSPC53026-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline, N-BOC protected
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline, N-BOC protected
Formule: C₁₁H₁₂BrClFNO₂
MW: 324,574 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28140552
Numéro CAS: 1820673-55-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité