2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-6-fluoroanthranilonitrile, 5-Bromo-2-cyano-3-fluoroaniline
PC53029-1G PC53029-250MG PC53029-5G
APOSPC53029-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSPC53029-1G APOSPC53029-250MG APOSPC53029-5G
2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzonitrile
2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrFN₂
MW: 215,022 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28155022
Numéro CAS: 1279865-14-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité