2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2,4-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC53038-1G PC53038-250MG
APOSPC53038-1GEA 754 EUR InStock
APOSPC53038-1G APOSPC53038-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₄BrF₅
MW: 275,013 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28897198
Numéro CAS: 1934665-18-5
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité