2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53065-100MG PC53065-250MG PC53065-1G
APOSPC53065-100MGEA 0 EUR InStock
APOSPC53065-100MG APOSPC53065-250MG APOSPC53065-1G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 95+%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅H₂BrF₃N₂
MW: 226,982 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD14702304
Numéro CAS: 69034-09-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité