2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53066-1G PC53066-250MG
APOSPC53066-1GEA 1150 EUR InStock
APOSPC53066-1G APOSPC53066-250MG
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₁₀H₈F₅NO₂
MW: 269,168 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28963752
Numéro CAS: 1980040-18-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité