(2,6-Dibromo-4-fluorophenyl)methanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC53089-100MG PC53089-1G PC53089-250MG
APOSPC53089-100MGEA 132 EUR InStock
APOSPC53089-100MG APOSPC53089-1G APOSPC53089-250MG
(2,6-Dibromo-4-fluorophenyl)methanol 97%
(2,6-Dibromo-4-fluorophenyl)methanol
Formule: C₇H₅Br₂FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28717473
Numéro CAS: 1346674-69-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité