2,4-Difluoro-5-iodoanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,5-Difluoro-2-iodo-4-methoxybenzene
PC53097-1G PC53097-5G
APOSPC53097-1GEA 219 EUR InStock
APOSPC53097-1G APOSPC53097-5G
2,4-Difluoro-5-iodoanisole
2,4-Difluoro-5-iodoanisole
Formule: C₇H₅F₂IO
MW: 270,015 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28986200
Numéro CAS: 1936250-49-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité