Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53155-1G PC53155-250MG PC53155-5G
APOSPC53155-1GEA 279 EUR InStock
APOSPC53155-1G APOSPC53155-250MG APOSPC53155-5G
Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Formule: C₉H₆F₃NO₅
MW: 265,143 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698078
Numéro CAS: 728-54-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité