2,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53157-1G PC53157-250MG
APOSPC53157-1GEA 295 EUR InStock
APOSPC53157-1G APOSPC53157-250MG
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₃F₂NO
MW: 155,102 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258917
Numéro CAS: 887267-05-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité