4-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53163-1G PC53163-5G
APOSPC53163-1GEA 78.3 EUR InStock
APOSPC53163-1G APOSPC53163-5G
4-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
4-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₅FO₂
MW: 140,112 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11110190
Numéro CAS: 103438-85-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité